missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 170018-97-0 |
| Molekylær formel | C10H18N2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl N-(2-Cyanoethyl)-N-(ethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O2/c1-5-12(8-6-7-11)9(13)14-10(2,3)4/h5-6,8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CCC#N)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-cyanoethyl)-N-ethylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?