missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30352949
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352949 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC980050250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 170018-97-0
Molekylær formel C10H18N2O2
Mængde 250 mg
Synonym (2-Cyanoethyl)ethyl-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl N-(2-Cyanoethyl)-N-(ethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C10H18N2O2/c1-5-12(8-6-7-11)9(13)14-10(2,3)4/h5-6,8H2,1-4H3
SMIL CCN(CCC#N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-(2-cyanoethyl)-N-ethylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 198.26
Formel vægt 198.1368
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.