Få mere at vide
2-Cyanoethyldiisopropylchlorphosphoramidit, 95%
Artikelnummer. 11399415
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399415 1 g 1g
11309425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18575.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 89992-70-1 | C9H18ClN2OP | 236,68 g/mol
2-Cyanoethyldiisopropylchlorphosphoramidit er et nyttigt mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som et beskyttende reagens i DNA-syntese. Det er involveret i den selektive monophosphorylering af kulhydrater og nukleosider. Det spiller en væsentlig rolle i omdannelsen af beskyttede ribonukleosider til phosphoramiditter. Det anvendes også som phosphitylerende reagens for 3'-hydroxylgrupper i syntesen af oligodeoxyribonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyanoethyldiisopropylchlorphosphoramidit er et nyttigt mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som et beskyttende reagens i DNA-syntese. Det er involveret i den selektive monophosphorylering af kulhydrater og nukleosider. Det spiller en væsentlig rolle i omdannelsen af beskyttede ribonukleosider til phosphoramiditter. Det bruges også som fosfityleringsreagens til 3′ -hydroxylgrupper i syntesen af oligodeoxyribonukleotider.
Opløselighed Blandbar med chloroform og dichlormethan
.
Bemærkninger
Reagerer voldsomt med vand. Uforeneligt med alkoholer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89992-70-1
Molekylær formel C9H18ClN2OP
Molekylvægt (g/mol) 236.68
MDL nummer MFCD00011544
InChI nøgle QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanoethyl n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, 2-cyanoethyl-n,n-diisopropylchlorophosphoramidite, phosphoramidochloridous acid, bis 1-methylethyl-, 2-cyanoethyl ester, 2-cyanoethoxy diisopropylamino chlorophosphine, 3-chloro diisopropylamino phosphino oxy propanenitrile, 3-chloro-diisopropylamino phosphanyl oxypropanenitrile, 3-chloro diisopropylamino phosphanyl oxy propanenitrile, acmc-20anxd, 2-cyanoethyl diisopropylchloro-phosphoramidite, 2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidochloridite
PubChem CID 2734844
IUPAC navn 3-[chlor-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropaannitril
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Tæthed 1.061
Kogepunkt 103 °C til 105 °C (0,08 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 1 g
FN nummer UN2845
Beilstein 3588525
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform og dichloromethan.
Formel vægt 236.68
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P334-VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite