Få mere at vide
2-Cyanoethyldiisopropylchlorphosphoramidit, 95%
Beskrivelse
2-Cyanoethyldiisopropylchlorphosphoramidit er et nyttigt mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som et beskyttende reagens i DNA-syntese. Det er involveret i den selektive monophosphorylering af kulhydrater og nukleosider. Det spiller en væsentlig rolle i omdannelsen af beskyttede ribonukleosider til phosphoramiditter. Det anvendes også som phosphitylerende reagens for 3'-hydroxylgrupper i syntesen af oligodeoxyribonukleotider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Cyanoethyldiisopropylchlorphosphoramidit er et nyttigt mellemprodukt i organisk syntese. Det fungerer som et beskyttende reagens i DNA-syntese. Det er involveret i den selektive monophosphorylering af kulhydrater og nukleosider. Det spiller en væsentlig rolle i omdannelsen af beskyttede ribonukleosider til phosphoramiditter. Det bruges også som fosfityleringsreagens til 3′ -hydroxylgrupper i syntesen af oligodeoxyribonukleotider.
Opløselighed Blandbar med chloroform og dichlormethan
.
Bemærkninger
Reagerer voldsomt med vand. Uforeneligt med alkoholer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite |
| Tæthed | 1.061 |
| Kogepunkt | 103 °C til 105 °C (0,08 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2845 |
| Beilstein | 3588525 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform og dichloromethan. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Pyrofor væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P334-VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite