Få mere at vide
2-Cyanobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11438696
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438696 1 g 1g
11448696 5 g 5g
11458696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438696 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16042.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 69360-26-5 | C7H4ClNO2S | 201,624 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69360-26-5
Molekylær formel C7H4ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 201.624
MDL nummer MFCD00052341
InChI nøgle NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
PubChem CID 522347
IUPAC navn 2-cyanobenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 65 °C til 69 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2721588
Formel vægt 201.63
Procent renhed 97%