Få mere at vide
2-Cyanobenzenboronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 11387339
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387339 5 g 5g
11397339 1 g 1g
11307349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27469.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 214360-48-2 | C13H16BNO2 | 229,086 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214360-48-2
Molekylær formel C13H16BNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.086
MDL nummer MFCD04038747
InChI nøgle SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, 2-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-2-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, pubchem7921, ksc925c3p
PubChem CID 3570229
IUPAC navn 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitril
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 88 °C til 90 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 229.08
Procent renhed 98%