Få mere at vide
2-Cyanobenzenboronsyre, 96%
Beskrivelse
2-Cyanobenzenboronsyre er nyttig til syntese af substitutter indenoner eller indanoner. Det bruges i en rhodium-katalyseret [3+2]-annulering med alkyner, der fører til substituerede indenoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Cyanobenzenboronsyre er nyttig i syntesen af substitutter indenoner eller indanoner. Det bruges i en rhodium-katalyseret [3+2]-annulering med alkyner, der fører til substituerede indenoner.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyanobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 250 °C til 254 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 146.94 |
| Procent renhed | 96% |