missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Cyano-N-((furan-2-ylmethyl)carbamoyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-N-((furan-2-ylmethyl)carbamoyl)acetamide |
| CAS | 2385185-75-9 |
| Molekylær formel | C7 H14 O6 . C3 H8 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6.C3H8O/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7;1-3(2)4/h3-11H,2H2,1H3;3-4H,1-2H3/t3?,4-,5?,6?,7+;/m0./s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)C1O.CC(C)O |
| IUPAC navn | (3R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol;propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.278 |
| Formel vægt | 254.137 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?