Få mere at vide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamid, Mikromol™
Description
2-cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamid
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| CAS | 24522-30-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H7 F3 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, Leflunomide Imp. H (EP), Teriflunomide impurity B, Leflunomide Impurity H, Teriflunomide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3N2O/c11-10(12,13)7-1-3-8(4-2-7)15-9(16)5-6-14/h1-4H,5H2,(H,15,16) |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc(NC(=O)CC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 2-cyano-N-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetamid |
| Show More |