Få mere at vide
2-Cyano-acetic Acid Sodium Salt-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-acetic Acid Sodium Salt-13C2 |
| CAS | 1346598-51-3 |
| Molekylær formel | C13C2H2NNaO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Cyano-acetic Acid Sodium Salt-13C2, 2-Cyanoacetic Acid Sodium Salt-13C2, Sodium Cyanoacetate-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2.Na/c4-2-1-3(5)6;/h1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,3+1; |
| SMIL | [Na+].[O-][13C](=O)[13CH2]C#N |
| IUPAC navn | sodium;2-cyanoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.03 |
| Formel vægt | 109.005 |