Få mere at vide
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-6-methoxybenzothiazole |
| CAS | 943-03-3 |
| Molekylær formel | C9 H8 N6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, NSC 377382 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N6/c10-12-9-14-13-8-7-4-2-1-3-6(7)5-11-15(8)9/h1-5H,10H2,(H,12,14) |
| SMIL | N\N=C\1/NN=C2N1N=Cc3ccccc23 |
| IUPAC navn | (E)-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-a]phthalazin-3-ylidenehydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.2 |
| Formel vægt | 200.081 |