Få mere at vide
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazol, TRC
Artikelnummer. 30356193
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30356193 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9983851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
CAS 939-69-5
Molekylær formel C8 H4 N2 O S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SMIL Oc1ccc2nc(C#N)sc2c1
IUPAC navn 6-hydroxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 176.195
Formel vægt 176.004