Få mere at vide
2-Cyano-6-hydroxybenzothiazol, 97%
Artikelnummer. 15256018 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15256018 1 g 1g
15266018 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15256018 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450940010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 939-69-5 | C8H4N2OS | 176,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939-69-5
Molekylær formel C8H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 176.19
MDL nummer MFCD00296905
InChI nøgle SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxybenzo d thiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile, 2-benzothiazolecarbonitrile, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-benzothiazolecarbonitrile, pubchem19680, 6-hydroxy-2-cyanobenzothiazole, 6-hydroxy-2-cyano-benzothiazole, 6-hydroxy-benzothiazole-2-carbonitrile, 6-hydroxy-benzo d thiazole-2-carbonitrile
PubChem CID 9881912
IUPAC navn 6-hydroxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril
SMIL OC1=CC=C2N=C(SC2=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole
Smeltepunkt 212.0°C to 215.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.2
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.