Få mere at vide
2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin, 98%
Artikelnummer. 15451719
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451719 5 g 5g
15461719 250 mg 250mg
15441719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64486.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 95727-86-9 | C7H3F3N2 | 172,11 g/mol
Det er en nyttig reaktant i syntesen af s-tetraziner. Fungerer også som et mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en nyttig reaktant i syntesen af s-tetraziner. Fungerer også som et mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95727-86-9
Molekylær formel C7H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 172.11
MDL nummer MFCD01001119
InChI nøgle WDSCJULUXJSJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl picolinonitrile, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 2-cyano-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 5-trifluoromethyl, pubchem17518, 5-trifluoromethyl ;picolinonitrile, 2-cyano-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl picolinonitrile
PubChem CID 1535372
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)pyridin-2-carbonitril
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 13339826
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 172.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof