Få mere at vide
2-Cyano-5-nitrophenylboronic acid, pinacol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1218791-28-6 |
| Molekylær formel | C13 H15 B N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BN2O4/c1-12(2)13(3,4)20-14(19-12)11-7-10(16(17)18)6-5-9(11)8-15/h5-7H,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(ccc2C#N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.08 |
| Formel vægt | 274.1125 |