Få mere at vide
2-Cyano-5-methylbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10482213
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10482213 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10202842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10482213 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00753CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 197960-31-9
Molekylær formel C8H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 215.65
MDL nummer MFCD03659720
InChI nøgle ZFQDREVAYVNITB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonylchloride, 2-cyano-5-methyl, 2-cyano-5-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-4-cyanotoluene, 2-cyano-5-methylbenzenesulfonylchloride, 2-chlorosulphonyl-4-methylbenzonitrile, 2-cyano-5-methylbenzene-sulfonyl chloride, 2-cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride, 2-cyano-5-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chlorosulfonyl-4-methylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 2779837
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C#N)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-5-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-cyano-5-methylbenzensulfonylchlorid
Formel vægt 215.66
Procent renhed 97%