Få mere at vide
2-Cyano-4-methylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11363976
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363976 250 mg 250mg
11343976 1 g 1g
11353976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17148.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118,139 g/mol
2-Cyano-4-methylpyridin kan reagere og producere C7H7NO2.ClH. Denne reaktion vil kræve reagens 6 NHCl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-cyano-4-methylpyridin kan reagere og danne C7H7NO2.ClH. Denne reaktion vil kræve reagens 6 NHCl.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Noter
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar det væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1620-76-4
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00128868
InChI nøgle LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
PubChem CID 88739
IUPAC navn 4-methylpyridin-2-karbonitril
SMIL CC1=CC(=NC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-4-methylpyridine
Smeltepunkt 85 °C til 88 °C
Kogepunkt 145 °C til 148 °C (38 mmHg)
Lugt Karakteristik
Mængde 250 mg
Beilstein 110753
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%