Få mere at vide
2-Cyano-4-methylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11353976
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353976 5 g 5g
11363976 250 mg 250mg
11343976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17148.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1620-76-4 | C7H6N2 | 118,139 g/mol
2-Cyano-4-methylpyridin kan reagere og producere C7H7NO2.ClH. Denne reaktion vil kræve reagens 6 NHCl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyano-4-methylpyridin kan reagere og producere C7H7NO2.ClH. Denne reaktion vil kræve reagens 6 NHCl.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1620-76-4
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00128868
InChI nøgle LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-4-methylpyridine, 4-methylpicolinonitrile, 4-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-4-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 4-methyl, pubchem21387, acmc-209dnq, 2-cyano-4methylpyridine, 2-cyano 4-methylpyridine, 4-methyl-2-cyanopyridine
PubChem CID 88739
IUPAC navn 4-methylpyridin-2-carbonitril
SMIL CC1=CC(=NC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-4-methylpyridine
Smeltepunkt 85 °C til 88 °C
Kogepunkt 145 °C til 148 °C (38 mmHg)
Lugt Karakteristik
Mængde 5 g
Beilstein 110753
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%