Få mere at vide
2-Cyano-4-fluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427796
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427796 250 mg 250mg
15417796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62729.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 461451-63-8 | Molecular Formula: C13H15BFNO2 | Molecular Weight: 247.076 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461451-63-8
Molekylær formel C13H15BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 247.076
MDL nummer MFCD09260444
InChI nøgle IMEIHRCZDURBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorophenylboronicacidpinacolester, 2-cyano-4-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 5-fluoranyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 22180790
IUPAC navn 5-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitril
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.07
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof