Få mere at vide
2-Cyano-3-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11398766
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398766 100 g 100g
11378766 5 g 5g
11388766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19456.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20970-75-6 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20970-75-6
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00190585
InChI nøgle WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3-methylpyridine, 3-methylpicolinonitrile, 2-cyano-3-methyl pyridine, 3-methyl-2-pyridinecarbonitrile, pyridinecarbonitrile, methyl, 3-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-3-methyl-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 3-methyl, 2-cyano-3-methylpyridine 2-cyano-3-picoline, 2-cyano-3-picoline
PubChem CID 819928
IUPAC navn 3-methylpyridin-2-carbonitril
SMIL CC1=C(N=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-3-methylpyridine
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Kogepunkt 141°C (38 mmHg)
Flammepunkt 115°C (239°F)
Lugt Characteristic
Mængde 100 g
Beilstein 112001
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%