Få mere at vide
2-Cyano-3-iodopyridin, 95%
Artikelnummer. 15443577
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443577 250 mg 250mg
11491570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15443577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26963.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 827616-52-4 | C6H3IN2 | 230,008 g/mol
Anvendes til fremstilling af Grignard-reagenser, som er meget udbredt i organisk syntese.2-Cyano-3-iodpyridin anvendes i koblingsreaktioner. Har bred anvendelse i den farmaceutiske såvel som den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til fremstilling af Grignard-reagenser, som er meget udbredt i organisk syntese.2-Cyano-3-iodpyridin anvendes i koblingsreaktioner. Har bred anvendelse i den farmaceutiske såvel som den kemiske industri.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827616-52-4
Molekylær formel C6H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 230.008
MDL nummer MFCD09037451
InChI nøgle MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743
PubChem CID 12180890
IUPAC navn 3-iodpyridin-2-carbonitril
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C#N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-3-iodopyridine
Smeltepunkt 98 °C til 100 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 230.01
Procent renhed 95%