Få mere at vide
2-Cyano-3-fluorpyridin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-3-fluoropyridine |
| Smeltepunkt | 27 °C til 30 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 122.1 |
| Procent renhed | ≥97% |