Få mere at vide
2-Cyano-3-chloropyridine, TRC
Artikelnummer. 30428892
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30428892 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30428892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9625001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-3-chloropyridine
CAS 38180-46-0
Molekylær formel C6 H3 Cl N2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
SMIL Clc1cccnc1C#N
IUPAC navn 3-chloropyridine-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 138.55
Formel vægt 137.9985