Få mere at vide
2-Cyano-3,5-difluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355565 5 g 5g
11345565 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19724.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298709-29-2
Molekylær formel C6H2F2N2
Molekylvægt (g/mol) 140.093
MDL nummer MFCD03788759
InChI nøgle WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-3,5-difluoropyridine, 3,5-difluoropicolinonitrile, 3,5-difluoro-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluoropicolinitrile, abbypharma ap-15-5175, 2-cyano-3,5-difluorpyridine, 3,5-difluoro-2-pyridinecarbonitrile, pubchem15234, acmc-209z3h
PubChem CID 2783253
IUPAC navn 3,5-difluorpyridin-2-carbonitril
SMIL C1=C(C=NC(=C1F)C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-3,5-difluoropyridine
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Mængde 5 g
Formel vægt 140.09
Procent renhed 98%