Få mere at vide
2-Cyano-3-(3-chlorophenylethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-3-(3-chlorophenylethyl)pyridine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClN2/c15-13-5-1-3-11(9-13)6-7-12-4-2-8-17-14(12)10-16/h1-5,8-9H,6-7H2 |
| Formel vægt | 242.0611 |