Få mere at vide
2-Cyano-2-(methoxyimino)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-2-(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 78325-17-4 |
| Molekylær formel | C4H4N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyano(methoxyimino)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-6-3(2-5)4(7)8/h1H3,(H,7,8) |
| SMIL | OC(/C(C#N)=N/OC)=O |
| IUPAC navn | 2-cyano-2-methoxyiminoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.09 |