missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30356135
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356135 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC962600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester
CAS 6802-76-2
Molekylær formel C11H15NO2
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl Cyanocyclohexylideneacetate, NSC 10726
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(=C1CCCCC1)C#N
IUPAC navn ethyl 2-cyano-2-cyclohexylideneacetate
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.