missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-2-cyclohexylideneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 6802-76-2 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Ethyl Cyanocyclohexylideneacetate, NSC 10726 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=C1CCCCC1)C#N |
| IUPAC navn | ethyl 2-cyano-2-cyclohexylideneacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?