Få mere at vide
2-Cyano-2-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-ylidene)-N-methylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-2-(2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindol-1-ylidene)-N-methylacetamide |
| CAS | 904667-47-6 |
| Molekylær formel | C12 H9 N3 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Z)-2-Cyano-N-methyl-2-(3-oxoisoindolin-1-ylidene)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O2/c1-14-11(16)9(6-13)10-7-4-2-3-5-8(7)12(17)15-10/h2-5H,1H3,(H,14,16)(H,15,17)/b10-9- |
| SMIL | CNC(=O)\C(=C\1/NC(=O)c2ccccc12)\C#N |
| IUPAC navn | (2Z)-2-cyano-N-methyl-2-(3-oxoisoindol-1-ylidene)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.219 |
| Formel vægt | 227.069 |