Få mere at vide
[2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene]cyanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052096
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052096 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0521.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene]cyanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide
CAS 56488-00-7
Analyt- eller komponentnavne (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9H12N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[2-Cyano-1-(cyanoimino)ethyl]piperidine (9Cl), (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide
InChI formel InChI=1S/C9H12N4/c10-5-4-9(12-8-11)13-6-2-1-3-7-13/h1-4,6-7H2/b12-9+
SMIL N#CC\C(=N/C#N)\N1CCCCC1
IUPAC navn (E)-[2-cyano-1-(1-piperidyl)ethylidene]cyanamide
Molekylvægt (g/mol) 176.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 176.106 g/mol