Få mere at vide
[2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene]cyanamide, Mikromol™
Beskrivelse
[2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene]cyanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide |
| CAS | 56488-00-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9H12N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-[2-Cyano-1-(cyanoimino)ethyl]piperidine (9Cl), (2-Cyano-1-(piperidin-1-yl)ethylidene)cyanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4/c10-5-4-9(12-8-11)13-6-2-1-3-7-13/h1-4,6-7H2/b12-9+ |
| SMIL | N#CC\C(=N/C#N)\N1CCCCC1 |
| IUPAC navn | (E)-[2-cyano-1-(1-piperidyl)ethylidene]cyanamide |
| Vis mere |