Få mere at vide
2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine (Cimetidine Sulphoxide), Mikromol™
Beskrivelse
2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine (Cimetidine Sulphoxide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cimetidine Sulfoxide |
| CAS | 54237-72-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cimetidine Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C10 H16 N6 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Cimetidine Hydrochloride Imp. E (EP), Cimetidine Imp. E (EP), 2-Cyano-1-methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphinyl]ethyl]guanidine, Cimetidine Sulphoxide, SKF-92452, Ph Eur Cimetidine Impurity E, Cimetidine Hydrochloride Impurity E, Cimetidine Impurity E, Cimetidine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N6OS/c1-8-9(16-7-15-8)5-18(17)4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14) |
| SMIL | CNC(=NC#N)NCCS(=O)Cc1nc[nH]c1C |
| IUPAC navn | 2-cyano-1-methyl-3-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfinyl]ethyl]guanidine |
| Vis mere |