Få mere at vide
2-Cyano-1-methyl-2-propen-1-yl Methyl Ester Carbonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-1-methyl-2-propen-1-yl Methyl Ester Carbonic Acid |
| CAS | 474418-69-4 |
| Molekylær formel | C7H9NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Cyano-1-methyl-2-propenyl Methyl Ester Carbonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c1-5(4-8)6(2)11-7(9)10-3/h6H,1H2,2-3H3 |
| SMIL | COC(=O)OC(C)C(=C)C#N |
| IUPAC navn | 3-cyanobut-3-en-2-yl methyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vægt | 155.0582 |