Få mere at vide
2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| CAS | 31857-31-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H8 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP), Cimetidine Imp. G (EP), 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Impurity G, Cimetidine Impurity G, Cimetidine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8) |
| SMIL | CNC(=NC#N)NC |
| IUPAC navn | 2-cyano-1,3-dimethylguanidine |
| Vis mere |