Få mere at vide
2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde |
| CAS | 135689-93-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C14 H9 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-formyl-, 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 2'-Cyano-4-biphenylcarboxaldehyde, 2'-Cyano-4-formylbiphenyl, 4'-Formyl[1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-Formylbiphenyl-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,10H |
| SMIL | O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N |
| IUPAC navn | 2-(4-formylphenyl)benzonitrile |
| Vis mere |