Få mere at vide
2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30052240
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052240 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052240 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0487.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde
CAS 135689-93-9
Analyt- eller komponentnavne 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C14 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-formyl-, 2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 2'-Cyano-4-biphenylcarboxaldehyde, 2'-Cyano-4-formylbiphenyl, 4'-Formyl[1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-Formylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H9NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,10H
SMIL O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC navn 2-(4-formylphenyl)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 207.2274
Mængde 25 mg
Formel vægt 207.0684 g/mol