Få mere at vide
2-Coumaranone, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Coumaranone |
| Smeltepunkt | 47 °C til 52 °C |
| Tæthed | 1.22 |
| Kogepunkt | 248 °C til 250 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 114689 |
| Formel vægt | 134.13 |
| Procent renhed | 99% |