Få mere at vide
2-cumaranon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408547 1 g 1g
11418547 5 g 5g
11428547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18617.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-86-6
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.134
MDL nummer MFCD00005856
InChI nøgle ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
IUPAC navn 3H-1-benzofuran-2-on
SMIL C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Coumaranone
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 248°C to 250°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Mængde 1 g
Beilstein 114689
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%