Få mere at vide
2-Coumaranone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10514091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10514091 5 g 5g
10071760 1 g 1g
10256200 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 553-86-6 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-86-6
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00005856
InChI nøgle ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
PubChem CID 68382
IUPAC navn 3H-1-benzofuran-2-one
SMIL C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Coumaranone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Kogepunkt 248°C to 250°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Beilstein 17, 309
Formel vægt 134.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Coumaranone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.