Få mere at vide
2-komponent blanding i dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16340508 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16340508 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16340508 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. USPRSC3B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Eddikesyre64-19-71000 μg/ml
Myresyre64-18-61000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide
Navn note USP 467 Standard
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 64-19-7, 64-18-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Eksplosionsgrænse 1.8% (volume); 63% (volume)
Tændingspunkt 270°C
Damptryk 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnavne Acetic Acid,Formic Acid
Tæthed 1.1g/cm3
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2H4O2
MDL nummer MFCD00036152
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(O)=O
Element Acetic Acid, Formic Acid
IUPAC navn eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molekylvægt (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:15366
Grad USP
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stock LC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug