Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Cl-IB-MECA
Beskrivelse
High affinity and extremely selective A3 adenosine receptor agonist (Ki = 0.33 nM). Displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively. Exhibits high selectivity over the Na+-independent adenosine transporter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cl-IB-MECA |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 544.74 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.734 |