Få mere at vide
2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418006
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418006 250 mg 250mg
15429368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62917.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 509143-12-8 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamin bruges som mellemprodukt til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamin anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 509143-12-8
Molekylær formel C13H26N2O2
Molekylvægt (g/mol) 242.363
MDL nummer MFCD03844601
InChI nøgle SSZKBGFWNFAXNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl ethylamine, tert-butyl cis-4-2-aminoethyl cyclohexylcarbamate, carbamicacid, cis-4-2-aminoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, tert-butyl n-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-azanylethyl cyclohexyl carbamate, 2-trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexyl ethylamine, tert-butyl trans-4-2-aminoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720893
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(2-aminoethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[cis-4-(Boc-amino)cyclohexyl]ethylamine
Mængde 250 mg
Formel vægt 242.35
Procent renhed 97%