Få mere at vide
2-(kroman-4-yl)eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30365899
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365899 10 mg
30352362 5 mg
30356466 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC61173310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5655-26-5
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
IUPAC navn 2-(3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl)eddikesyre
SMIL OC(=O)CC1CCOc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(chroman-4-yl)acetic Acid
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O3/c12-11(13)7-8-5-6-14-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,8H,5-7H2,(H,12,13)
Formel vægt 192.0786