Få mere at vide
Cytiva 2 CHR Cellulose duppepapir
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tykkelse 0,18 mm. Flowhastighed 115mm/30 min. Langsommere end 1 Chr for applikationer med højere opløsning. Glat overflade. Anbefales især til optisk eller radiometrisk scanning.
- Ren cellulose fremstillet udelukkende af bomuldslinters af højeste kvalitet uden tilsætningsstoffer af nogen art.
- Fremstillet og testet specifikt til kromatografiske teknikker. Dette sikrer vægeevnen og ensartetheden af kapillærvirkning, som er vigtige ved kemiske adskillelser.
- Også udbredt i protein- og nukleinsyreblotting.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Grade 2 Chr cellulosekromatografiark er et 0,18 mm papir til anvendelser med højere opløsning. |
| Dimensioner (L x B) | 58 x 60 cm (22,8 x 23,6 tommer) |
| Grad | Grad 2 Chr |
| Materiale | Cellulose |