Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2% kolesterol diæt, pille
Artikelnummer. 11462751 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
20kg
50kg
Artikelnummer. 11462751
Brand: MP Biomedicals™ 0290469120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Komplet rottefoder tilsat 2% kolesterol.
  • 2% kolesterol
  • Til gnaverdiæt
  • Pellets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Til brug med (applikation) Gnaver kost
Mængde 20 kg
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C