Få mere at vide
2-Chlorotrityl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene |
| CAS | 42074-68-0 |
| Molekylær formel | C19 H14 Cl2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Benzene, 1-chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)-, 2-Chlorophenyldiphenylchloromethane, 2-Chlorophenyldiphenylmethyl chloride, Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane, Diphenyl-2-chlorophenylmethyl chloride, o-Chlorotriphenylchloromethane |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H |
| SMIL | Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[chloro(diphenyl)methyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.22 |
| Formel vægt | 312.0473 |