Få mere at vide
2-chlortritylchlorid på polystyren, 1 % tværbundet, 100-200 mesh, 1,0-1,4 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438600
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438600 10 g 10g
11418600 2 g 2g
11428600 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044407.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42074-68-0 | C19H14Cl2 | 313.221 g/mol
2-Chlorotritylchlorid bruges som et mellemprodukt af clotrimazol. Det bruges også i konvergent peptidsyntese. Desuden bruges det til fremstilling af modificerede tritylnukleosider. Derudover tjener det som et beskyttelsesgruppereagens for carboxylsyredannende estere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42074-68-0
Molekylær formel C19H14Cl2
Molekylvægt (g/mol) 313.221
MDL nummer MFCD00040399
InChI nøgle JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotrityl chloride, chloro 2-chlorophenyl methylene dibenzene, 1-chloro-2-chlorodiphenylmethyl benzene, 2-chlorophenyldiphenylmethyl chloride, 2-chlorotrityl chloride resin, 2-chlorophenyl diphenylmethyl chloride, 2-chlorotrityl resin, 2-chlorotritylchloride, chloro 2-chlorophenyl diphenylmethane, 2-chlorotrityl chloride, polymer-bound
PubChem CID 94524
IUPAC navn 1-chlor-2-[chlor(diphenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorotrityl chloride on polystyrene
Navn note 1% cross-linked, 1.0 to 1.4 mmol/g
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Maskestørrelse 100 to 200 Mesh