Få mere at vide
2-chlortritylalkohol på polystyren, 1 % tværbundet, 100-200 mesh, 0,6-1,5 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Stabil forløber for den fugtfølsomme 2-chlortritylchloridharpiks, som kan opnås ved opvarmning med SOCI2 i DCM.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene |
| Navn note | 1% krydsbundet |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | 100-200 Mesh |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.6 to 1.5mmol/g |