Få mere at vide
2-Chlorotoluene, 98%
Artikelnummer. 10770775 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10770775 2.5 L Glass bottle 2.5 L
10646732 5 mL Glass bottle 5ml
10477920 500 mL Glass bottle 500ml
10646542 1 L Glass bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10770775 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 150200025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-49-8
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000562
InChI nøgle IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC navn 1-chloro-2-methylbenzene
SMIL CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorotoluene
Smeltepunkt -36.0°C
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0800g/mL
Mængde 2.5 L
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.5240 to 1.5260
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.08
Lineær formel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 2175
Kogepunkt 157.0°C to 159.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, benzene, chlroform and, ether
Formel vægt 126.59
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorotoluene
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.