Få mere at vide
2-Chlorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11415627
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415627 1000 g 1000g
11379629 100 g 100g
11425627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23596.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-49-8 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
2-chlortoluen bruges til permanganatoxidation for at give o-chlorbenzoesyre. Det bruges til fremstilling af 3-chlor-4-methylcatechol og 4-chlor-3-methylcatechol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlortoluen bruges til permanganatoxidation for at give o-chlorbenzoesyre. Det bruges til fremstilling af 3-chlor-4-methylcatechol og 4-chlor-3-methylcatechol.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-49-8
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000562
InChI nøgle IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorotoluene, o-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl, o-tolyl chloride, ortho-chlorotoluene, toluene, o-chloro, 2-methylchlorobenzene, halso 99, 2-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-2-chlorobenzene
PubChem CID 7238
IUPAC navn 1-chlor-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorotoluene
Smeltepunkt -36°C
Tæthed 1.082
Mængde 1000 g
Brydningsindeks 1.525
FN nummer UN2238
Beilstein 1904175
Merck Index 14,2171
Kogepunkt 157°C to 159°C
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 126.59
Procent renhed 99%