Få mere at vide
2-Chlorothioxanthon, TRC
Artikelnummer. 30357792
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30357792 10 g
1 options
Artikelnummer. 30357792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42056010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Molekylær formel C13 H7 Cl O S
Mængde 10 g
Synonym 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), 2-Chlorothioxanthone, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one (ACI), Thioxanthen-9-one, 2-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Chlorothiaxanthone, 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chlorothioxanthone, CTX, Gencure CTX, Kayacure CTX, Kayacure DETA-S, Nisso Cure CTX, Omnirad CTX, Quantacure CTX, Sandoray 1050, Speedcure CTX, UCI 100
InChI formel InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
SMIL Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC navn 2-chlorothioxanthen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 246.71
Formel vægt 245.9906