Få mere at vide
2-Chlorothioxanthon, 99%
Artikelnummer. 11499286
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499286 5 g 5g
11409296 25 g 25g
11419296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18131.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-39-5 | C13H7ClOS | 246,71 g/mol
2-Chlorothioxanthon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorothioxanthone anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Delvis blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-39-5
Molekylær formel C13H7ClOS
Molekylvægt (g/mol) 246.71
MDL nummer MFCD00005067
InChI nøgle ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothioxanthone, 2-chloro-9h-thioxanthen-9-one, 9h-thioxanthen-9-one, 2-chloro, unii-rgs87t004b, 2-chlorothiaxanthone, 2-chlorothioxanthene-9-one, sandoray 1050, 2-chloro-thioxanthone, pubchem10692, 2-chloro-9-thioxanthone
PubChem CID 618848
IUPAC navn 2-chlor-9H-thioxanthen-9-on
SMIL ClC1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorothioxanthone
Smeltepunkt 151 °C til 154 °C
Flammepunkt 91 °C (196 °F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Delvist blandet i vand.
Formel vægt 246.72
Procent renhed 99%